Tisk…
5,7-Dichloro-2-(methylthio)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidine
Dodavatel: Apollo Scientific
OR450091-1G OR450091-250MG
APOSOR450091-1GEA 12200 CZK
APOSOR450091-1G APOSOR450091-250MG
5,7-Dichloro-2-(methylthio)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidine
5,7-Dichloro-2-(methylthio)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidine
Vzorec: C₆H₄Cl₂N₄S
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD32264083
CAS číslo: 1374306-27-0