Tisk…
7-Amino-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carbonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
OR450089-1G OR450089-250MG
APOSOR450089-1GEA 4570 CZK
APOSOR450089-1G APOSOR450089-250MG
7-Amino-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carbonitrile
7-Amino-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carbonitrile
Vzorec: C₆H₄N₆
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07657833
CAS číslo: 28524-64-3