Tisk…
Methyl 3-bromo-4-(chlorosulphonyl)benzoate
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR45008-1G OR45008-250MG
APOSOR45008-1GEA 16340 CZK
APOSOR45008-1G APOSOR45008-250MG
Methyl 3-bromo-4-(chlorosulphonyl)benzoate
Methyl 3-bromo-4-(chlorosulphonyl)benzoate
Vzorec: C₈H₆BrClO₄S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD20731105
CAS číslo: 1354953-47-1
UN: 3261
ADR: 8,III