Tisk…
2-(Chloromethyl)-3-nitroimidazo[1,2-a]pyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
OR450069-1G OR450069-250MG
APOSOR450069-1GEA 26450 CZK
APOSOR450069-1G APOSOR450069-250MG
2-(Chloromethyl)-3-nitroimidazo[1,2-a]pyridine
2-(Chloromethyl)-3-nitroimidazo[1,2-a]pyridine
Vzorec: C₈H₆ClN₃O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00269519
CAS číslo: 129179-30-2