Tisk…
8-Chloro-3,4-dihydro-1H-quinolin-2-one
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 8-Chloro-3,4-dihydroquinolin-2(1H)-one
OR450049-100MG OR450049-1G OR450049-250MG
APOSOR450049-100MGEA 3440 CZK
APOSOR450049-100MG APOSOR450049-1G APOSOR450049-250MG
8-Chloro-3,4-dihydro-1H-quinolin-2-one
8-Chloro-3,4-dihydro-1H-quinolin-2-one
Vzorec: C₉H₈ClNO
MW: 181,619 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD19276419
CAS číslo: 83229-23-6