Tisk…
3,4-Dichloroisothiazole-5-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR450031-5G OR450031-25G
APOSOR450031-5GEA 1870 CZK
APOSOR450031-5G APOSOR450031-25G
3,4-Dichloroisothiazole-5-carboxylic acid
3,4-Dichloroisothiazole-5-carboxylic acid
Vzorec: C₄HCl₂NO₂S
MW: 198,027 g/mol
Bod tání: 175…177 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD03789232
CAS číslo: 18480-53-0