Tisk…
3-Chloro-4-iodobenzaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR450026-1G OR450026-250MG
APOSOR450026-1GEA 19840 CZK
APOSOR450026-1G APOSOR450026-250MG
3-Chloro-4-iodobenzaldehyde 95%
3-Chloro-4-iodobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₄ClIO
MW: 266,464 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18393322
CAS číslo: 148334-14-9