Tisk…
7-Bromobenzo[d]isoxazole 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR450021-1G OR450021-250MG
APOSOR450021-1GEA 9530 CZK
APOSOR450021-1G APOSOR450021-250MG
7-Bromobenzo[d]isoxazole 95%
7-Bromobenzo[d]isoxazole
Vzorec: C₇H₄BrNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11520894
CAS číslo: 1260751-81-2