Tisk…
Ethyl 2,4-dihydroxy-6-pentylbenzoate
Dodavatel: Apollo Scientific
OR450019-1G OR450019-5G
APOSOR450019-1GEA 1950 CZK
APOSOR450019-1G APOSOR450019-5G
Ethyl 2,4-dihydroxy-6-pentylbenzoate
Ethyl 2,4-dihydroxy-6-pentylbenzoate
Vzorec: C₁₄H₂₀O₄
Bod tání: 69 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11618127
CAS číslo: 38862-65-6