7-Bromo-6-methoxy-5-azaindole 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR450015-100MG
OR450015-250MG
APOSOR450015-100MGEA
1540
CZK
APOSOR450015-100MG
APOSOR450015-250MG
7-Bromo-6-methoxy-5-azaindole 95+%
7-Bromo-6-methoxy-5-azaindole
Vzorec:
C₈H₇BrN₂O Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD12962570 CAS číslo: 1190314-42-1 |