Tisk…
6-(Benzyloxy)-1H-indazol-3-amine
Dodavatel: Apollo Scientific
OR450010-1G OR450010-250MG
APOSOR450010-1GEA 6880 CZK
APOSOR450010-1G APOSOR450010-250MG
6-(Benzyloxy)-1H-indazol-3-amine
6-(Benzyloxy)-1H-indazol-3-amine
Vzorec: C₁₄H₁₃N₃O
MW: 239,273 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11845613
CAS číslo: 1167056-55-4