Tisk…
4-Bromo-2,6-dimethylbenzenesulphonyl chloride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR4497-1G OR4497-250MG
APOSOR4497-1GEA 24600 CZK
APOSOR4497-1G APOSOR4497-250MG
4-Bromo-2,6-dimethylbenzenesulphonyl chloride 95%
4-Bromo-2,6-dimethylbenzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₈H₈BrClO₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03094653
CAS číslo: 351003-50-4