Tisk…
[5-(Fur-2-yl)-1H-pyrazol-3-yl]methanol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR4420-100MG OR4420-1G OR4420-250MG
APOSOR4420-100MGEA 1740 CZK
APOSOR4420-100MG APOSOR4420-1G APOSOR4420-250MG
[5-(Fur-2-yl)-1H-pyrazol-3-yl]methanol 97%
[5-(Fur-2-yl)-1H-pyrazol-3-yl]methanol
Vzorec: C₈H₈N₂O₂
Bod tání: 159 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07368534
CAS číslo: 84978-67-6