Tisk…

5-(Bromoacetyl)benzo[b]thiophene 97%

Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí

OR4407-1G OR4407-250MG
APOSOR4407-1GEA 4800 CZK
APOSOR4407-1G APOSOR4407-250MG
5-(Bromoacetyl)benzo[b]thiophene 97%
5-(Bromoacetyl)benzo[b]thiophene
Vzorec: C₁₀H₇BrOS
Bod varu: 118…121 °C (20 mm Hg)
Bod tání: 48…50 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07368508
CAS číslo: 1131-87-9
UN: 3261
ADR: 8,III

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR