2-Methyl-2H-indazole-3-carboxylic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
3-Carboxy-2-methyl-2H-indazole
OR4385-1G
OR4385-250MG
OR4385-5G
APOSOR4385-1GEA
2710
CZK
APOSOR4385-1G
APOSOR4385-250MG
APOSOR4385-5G
2-Methyl-2H-indazole-3-carboxylic acid 98%
2-Methyl-2H-indazole-3-carboxylic acid
Vzorec:
C₉H₈N₂O₂ Bod tání: 218…219 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD07368556 CAS číslo: 34252-44-3 UN: 2811 ADR: 6.1,III |