Tisk…
2-Amino-5-bromo-4-(tert-butyl)-1,3-thiazole hydrobromide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5-Bromo-4-(tert-butyl)-1,3-thiazol-2-amine hydrobromide
OR4382-1G OR4382-5G OR4382-10G
APOSOR4382-1GEA 2480 CZK
APOSOR4382-1G APOSOR4382-5G APOSOR4382-10G
2-Amino-5-bromo-4-(tert-butyl)-1,3-thiazole hydrobromide 98%
2-Amino-5-bromo-4-(tert-butyl)-1,3-thiazole hydrobromide
Vzorec: C₇H₁₁BrN₂S·BrH
Bod varu: 110…112 °C ( 0,3 mm Hg)
Bod tání: 235 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00052240
CAS číslo: 175136-77-3