Tisk…
1-(3-Chloro-4-iodophenyl)ethan-1-one 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR43694-1G OR43694-250MG
APOSOR43694-1GEA 18850 CZK
APOSOR43694-1G APOSOR43694-250MG
1-(3-Chloro-4-iodophenyl)ethan-1-one 95%
1-(3-Chloro-4-iodophenyl)ethan-1-one
Vzorec: C₈H₆ClIO
MW: 280,49 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28346645
CAS číslo: 149936-78-7