1-(2,3-Dihydro-1-benzofuran-5-yl)ethanol
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR43687-1G
OR43687-250MG
APOSOR43687-1GEA
10150
CZK
APOSOR43687-1G
APOSOR43687-250MG
1-(2,3-Dihydro-1-benzofuran-5-yl)ethanol
1-(2,3-Dihydro-1-benzofuran-5-yl)ethanol
Vzorec:
C₁₀H₁₂O₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD12047714 CAS číslo: 7228-49-1 |