Tisk…
Methyl 3-chloro-4-(chlorosulphonyl)benzoate
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR43682-1G OR43682-250MG OR43682-5G
APOSOR43682-1GEA 3640 CZK
APOSOR43682-1G APOSOR43682-250MG APOSOR43682-5G
Methyl 3-chloro-4-(chlorosulphonyl)benzoate
Methyl 3-chloro-4-(chlorosulphonyl)benzoate
Vzorec: C₈H₆Cl₂O₄S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06637330
CAS číslo: 874830-93-0
UN: 3261
ADR: 8,III