4-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]but-2-ynoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR43679-250MG
OR43679-500MG
APOSOR43679-250MGEA
10150
CZK
APOSOR43679-250MG
APOSOR43679-500MG
4-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]but-2-ynoic acid
4-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]but-2-ynoic acid
Vzorec:
C₉H₁₃NO₄ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD11847128 CAS číslo: 168762-94-5 |