Tisk…
3-Chloro-1H-indazole-6-carboxaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Chloro-1H-indazole-6-carbaldehyde
OR43678-1G OR43678-250MG OR43678-100MG
APOSOR43678-1GEA 17260 CZK
APOSOR43678-1G APOSOR43678-250MG APOSOR43678-100MG
3-Chloro-1H-indazole-6-carboxaldehyde
3-Chloro-1H-indazole-6-carboxaldehyde
Vzorec: C₈H₅ClN₂O
MW: 180,591 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11499021
CAS číslo: 1086391-23-2