Tisk…
3-Amino-2-chloroisonicotinic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR43676-5G OR43676-1G
APOSOR43676-5GEA 19640 CZK
APOSOR43676-5G APOSOR43676-1G
3-Amino-2-chloroisonicotinic acid 97%
3-Amino-2-chloroisonicotinic acid
Vzorec: C₆H₅ClN₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD15143308
CAS číslo: 58483-94-6