Tisk…
2'-Methoxy-3'-methylacetophenone
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Acetyl-2-methoxytoluene, 2-Acetyl-6-methylanisole, 1-(2-Methoxy-3-methylphenyl)ethan-1-one
OR43670-1G OR43670-250MG OR43670-5G
APOSOR43670-1GEA 4960 CZK
APOSOR43670-1G APOSOR43670-250MG APOSOR43670-5G
2'-Methoxy-3'-methylacetophenone
2'-Methoxy-3'-methylacetophenone
Vzorec: C₁₀H₁₂O₂
MW: 164,201 g/mol
Bod varu: 240 °C
Hustota: 1,061 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11044853
CAS číslo: 6342-75-2