Tisk…
4-Methoxybenzenesulphonohydrazide 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-(Hydrazinosulphonyl)anisole, 4-Methoxybenzenesulphonic acid hydrazide
OR43661-25G OR43661-5G OR43661-100G
APOSOR43661-25GEA 4140 CZK
APOSOR43661-25G APOSOR43661-5G APOSOR43661-100G
4-Methoxybenzenesulphonohydrazide 97%
4-Methoxybenzenesulphonohydrazide
Vzorec: C₇H₁₀N₂O₃S
MW: 202.231 g/mol
Bod tání: 109 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00014751
CAS číslo: 1950-68-1
EINECS: 217-769-5