Tisk…
6-Chloro-4-iodo-1H-indazole
Dodavatel: Apollo Scientific
OR43648-1G OR43648-25G OR43648-5G
APOSOR43648-1GEA 2030 CZK
APOSOR43648-1G APOSOR43648-25G APOSOR43648-5G
6-Chloro-4-iodo-1H-indazole
6-Chloro-4-iodo-1H-indazole
Vzorec: C₇H₄ClIN₂
MW: 278.478 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07781383
CAS číslo: 885519-56-2