Tisk…
3-Bromo-2-iodothiophene 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR43638-100MG OR43638-250MG
APOSOR43638-100MGEA 1080 CZK
APOSOR43638-100MG APOSOR43638-250MG
3-Bromo-2-iodothiophene 95+%
3-Bromo-2-iodothiophene
Vzorec: C₄H₂BrIS
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD11848091
CAS číslo: 60404-24-2