Tisk…

9,10-Dihydro-9,10-ethanoanthracene

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR43629-1G OR43629-250MG OR43629-5G
APOSOR43629-1GEA 3740 CZK
APOSOR43629-1G APOSOR43629-250MG APOSOR43629-5G
9,10-Dihydro-9,10-ethanoanthracene
9,10-Dihydro-9,10-ethanoanthracene
Vzorec: C₁₆H₁₄
MW: 206,282 g/mol
Bod tání: 142…145 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00204036
CAS číslo: 5675-64-9

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR