(1H-Indazol-4-yl)acetic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
2-(1H-Indazol-4-yl)ethanoic acid, 2-(1H-Indazol-4-yl)acetic acid, 4-(Carboxymethyl)-1H-indazole
OR43628-250MG
OR43628-1G
APOSOR43628-250MGEA
7910
CZK
APOSOR43628-250MG
APOSOR43628-1G
(1H-Indazol-4-yl)acetic acid
(1H-Indazol-4-yl)acetic acid
Vzorec:
C₉H₈N₂O₂ MW: 176.172 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD13183061 CAS číslo: 902131-33-3 |