2-Iodo-6-methoxyaniline
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
6-Iodo-o-anisidine, 2-Amino-3-iodoanisole
OR43627-1G
OR43627-250MG
APOSOR43627-1GEA
1870
CZK
APOSOR43627-1G
APOSOR43627-250MG
2-Iodo-6-methoxyaniline
2-Iodo-6-methoxyaniline
Vzorec:
C₇H₈INO MW: 249.049 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD11977372 CAS číslo: 354574-31-5 |