2-Amino-6-iodophenol 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
2-Hydroxy-3-iodoaniline
OR43626-250MG
APOSOR43626-250MGEA
870
CZK
APOSOR43626-250MG
2-Amino-6-iodophenol 96%
2-Amino-6-iodophenol
Vzorec:
C₆H₆INO MW: 235,022 g/mol Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD16999401 CAS číslo: 99968-81-7 |