Tisk…
2-Bromo-4-hydroxynicotinic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR43570-1G OR43570-5G
APOSOR43570-1GEA 2570 CZK
APOSOR43570-1G APOSOR43570-5G
2-Bromo-4-hydroxynicotinic acid 95%
2-Bromo-4-hydroxynicotinic acid
Vzorec: C₆H₄BrNO₃
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD12026106
CAS číslo: 1150561-81-1