Tisk…
1,2-Dibromo-2,3-dichloropropane 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR43547-25G OR43547-5G
APOSOR43547-25GEA 0 CZK
APOSOR43547-25G APOSOR43547-5G
1,2-Dibromo-2,3-dichloropropane 98%
1,2-Dibromo-2,3-dichloropropane
Vzorec: C₃H₄Br₂Cl₂
MW: 270,778 g/mol
Bod varu: 20 °C (18 mm Hg)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00018928
CAS číslo: 70289-31-5