Tisk…
Methyl 3-bromo-5-methylthiophene-2-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR43541-1G OR43541-250MG
APOSOR43541-1GEA 9720 CZK
APOSOR43541-1G APOSOR43541-250MG
Methyl 3-bromo-5-methylthiophene-2-carboxylate
Methyl 3-bromo-5-methylthiophene-2-carboxylate
Vzorec: C₇H₇BrO₂S
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD17168275
CAS číslo: 1257535-60-6