Tisk…

2-Bromo-6-methylbenzaldehyde 96%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

Synonyms: 3-Bromo-2-formyltoluene, 6-Bromo-o-tolualdehyde

OR43527-1G OR43527-250MG OR43527-5G
APOSOR43527-1GEA 6950 CZK
APOSOR43527-1G APOSOR43527-250MG APOSOR43527-5G
2-Bromo-6-methylbenzaldehyde 96%
2-Bromo-6-methylbenzaldehyde
Vzorec: C₈H₇BrO
MW: 199.045 g/mol
Bod tání: 46…48 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18392003
CAS číslo: 176504-70-4

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR