Tisk…
3-Iodobenzene-1,2-diamine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Iodophenylene-1,2-diamine, 1,2-Diamino-3-iodobenzene
OR43514-1G OR43514-250MG
APOSOR43514-1GEA 8700 CZK
APOSOR43514-1G APOSOR43514-250MG
3-Iodobenzene-1,2-diamine 97%
3-Iodobenzene-1,2-diamine
Vzorec: C₆H₇IN₂
MW: 234,038 g/mol
Bod varu: 144 °C (5 mm Hg)
Bod tání: 49…51 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD12028717
CAS číslo: 34446-43-0