Tisk…
(2,6-Dichlorophenyl)methanesulphonyl chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: α-(Chlorosulphonyl)-2,6-dichlorotoluene
OR43513-250MG OR43513-1G
APOSOR43513-250MGEA 2150 CZK
APOSOR43513-250MG APOSOR43513-1G
(2,6-Dichlorophenyl)methanesulphonyl chloride
(2,6-Dichlorophenyl)methanesulphonyl chloride
Vzorec: C₇H₅Cl₃O₂S
Bod tání: 47…50 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11204033
CAS číslo: 85952-31-4
UN: 3261
ADR: 8,III