Tisk…
(2,5-Dichlorophenyl)methanesulphonyl chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR43512-1G OR43512-250MG
APOSOR43512-1GEA 2480 CZK
APOSOR43512-1G APOSOR43512-250MG
(2,5-Dichlorophenyl)methanesulphonyl chloride
(2,5-Dichlorophenyl)methanesulphonyl chloride
Vzorec: C₇H₅Cl₃O₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11976103
CAS číslo: 163295-71-4
UN: 3261
ADR: 8,III