Tisk…
(2,3-Dichlorophenyl)methanesulphonyl chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: α-(Chlorosulphonyl)-2,3-dichlorotoluene
OR43510-1G OR43510-250MG
APOSOR43510-1GEA 15510 CZK
APOSOR43510-1G APOSOR43510-250MG
(2,3-Dichlorophenyl)methanesulphonyl chloride
(2,3-Dichlorophenyl)methanesulphonyl chloride
Vzorec: C₇H₅Cl₃O₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11976102
CAS číslo: 163295-69-0
UN: 3261
ADR: 8,III