Tisk…
7-Bromo-5-methyl-1H-indazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR43501-1G OR43501-250MG OR43501-500MG
APOSOR43501-1GEA 2440 CZK
APOSOR43501-1G APOSOR43501-250MG APOSOR43501-500MG
7-Bromo-5-methyl-1H-indazole
7-Bromo-5-methyl-1H-indazole
Vzorec: C₈H₇BrN₂
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD05664004
CAS číslo: 885272-97-9