Tisk…
7-Bromo-4-methyl-1H-indazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR43500-1G OR43500-250MG
APOSOR43500-1GEA 24600 CZK
APOSOR43500-1G APOSOR43500-250MG
7-Bromo-4-methyl-1H-indazole
7-Bromo-4-methyl-1H-indazole
Vzorec: C₈H₇BrN₂
MW: 211.059 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD17168274
CAS číslo: 1257535-46-8