Tisk…
N-Boc-1-Amino-1-cyclopentanemethanol
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: tert-Butyl (1-(hydroxymethyl)cyclopentyl)carbamate
OR4311-1G OR4311-250MG
APOSOR4311-1GEA 8600 CZK
APOSOR4311-1G APOSOR4311-250MG
N-Boc-1-Amino-1-cyclopentanemethanol
N-Boc-1-Amino-1-cyclopentanemethanol
Vzorec: C₁₁H₂₁NO₃
Bod tání: 108…112 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04038539
CAS číslo: 168540-07-6