Tisk…
2-(2-Nitrovinyl)furan 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-(Fur-2-yl)-2-nitroethene, 1-(2-Furyl)-2-nitroethylene, 2-(2-Nitroethenyl)furan, 1-(Fur-2-yl)-2-nitroethylene
OR4271-100G OR4271-25G OR4271-5G
APOSOR4271-100GEA 25230 CZK
APOSOR4271-100G APOSOR4271-25G APOSOR4271-5G
2-(2-Nitrovinyl)furan 98%
2-(2-Nitrovinyl)furan
Vzorec: C₆H₅NO₃
MW: 139,109 g/mol
Bod tání: 72…75 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00030600
CAS číslo: 699-18-3