Tisk…
[(4-Methylphenyl)thio]acetic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR4248-5G OR4248-10G
APOSOR4248-5GEA 910 CZK
APOSOR4248-5G APOSOR4248-10G
[(4-Methylphenyl)thio]acetic acid 98%
[(4-Methylphenyl)thio]acetic acid
Vzorec: C₉H₁₀O₂S
Bod tání: 79…83 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00034675
CAS číslo: 3996-29-0