Tisk…
1-Chloro-9-iodo-phenazine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR42290-1G OR42290-250MG OR42290-5G
APOSOR42290-1GEA 3060 CZK
APOSOR42290-1G APOSOR42290-250MG APOSOR42290-5G
1-Chloro-9-iodo-phenazine
1-Chloro-9-iodo-phenazine
Vzorec: C₁₂H₆ClIN₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD32111680
CAS číslo: 2367002-82-0