Methyl 4-(4-bromophenyl)-4-oxobutanoate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR42289-1G
OR42289-250MG
OR42289-5G
APOSOR42289-1GEA
3580
CZK
APOSOR42289-1G
APOSOR42289-250MG
APOSOR42289-5G
Methyl 4-(4-bromophenyl)-4-oxobutanoate 97%
Methyl 4-(4-bromophenyl)-4-oxobutanoate
Vzorec:
C₁₁H₁₁BrO₃ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD03090515 CAS číslo: 30913-86-1 |