Tisk…
4-Amino-3-cyclopropylpyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR42288-1G OR42288-250MG OR42288-5G
APOSOR42288-1GEA 12700 CZK
APOSOR42288-1G APOSOR42288-250MG APOSOR42288-5G
4-Amino-3-cyclopropylpyridine
4-Amino-3-cyclopropylpyridine
Vzorec: C₈H₁₀N₂
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD20313017
CAS číslo: 1338998-82-5