Tisk…
3-Amino-5-cyclopropylpyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5-Cyclopropylpyridin-3-amine
OR42287-1G OR42287-250MG OR42287-5G
APOSOR42287-1GEA 5390 CZK
APOSOR42287-1G APOSOR42287-250MG APOSOR42287-5G
3-Amino-5-cyclopropylpyridine
3-Amino-5-cyclopropylpyridine
Vzorec: C₈H₁₀N₂
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD19543987
CAS číslo: 1314353-68-8