2-Amino-6-cyclopropylpyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
6-Cyclopropylpyridin-2-amine
OR42286-1G
OR42286-250MG
APOSOR42286-1GEA
12170
CZK
APOSOR42286-1G
APOSOR42286-250MG
2-Amino-6-cyclopropylpyridine
2-Amino-6-cyclopropylpyridine
Vzorec:
C₈H₁₀N₂ MW: 134,178 g/mol Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD12032770 CAS číslo: 857292-66-1 |