Tisk…
2-Amino-4-cyclopropylpyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Cyclopropylpyridin-2-amine
OR42284-1G OR42284-250MG OR42284-5G
APOSOR42284-1GEA 5560 CZK
APOSOR42284-1G APOSOR42284-250MG APOSOR42284-5G
2-Amino-4-cyclopropylpyridine
2-Amino-4-cyclopropylpyridine
Vzorec: C₈H₁₀N₂
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD12032793
CAS číslo: 908269-97-6