1-(5-Bromo-1-benzofuran-2-yl)ethanol
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR42283-1G
OR42283-250MG
OR42283-5G
APOSOR42283-1GEA
3740
CZK
APOSOR42283-1G
APOSOR42283-250MG
APOSOR42283-5G
1-(5-Bromo-1-benzofuran-2-yl)ethanol
1-(5-Bromo-1-benzofuran-2-yl)ethanol
Vzorec:
C₁₀H₉BrO₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD08443121 CAS číslo: 592542-03-5 |